Learn More
anisaldehído, Mikromol™
Descripción
Anisaldehído
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Anisaldehyde |
| CAS | 123-11-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Anisaldehyde |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H8 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mepyramine Maleate Imp. B (EP), Mepyramine Imp. B (EP), 4-Methoxybenzaldehyde, Anisaldehyde, Mepyramine Maleate Impurity B, Mepyramine Impurity B, 4-Methoxybenzaldehyde (ACI), p-Anisaldehyde (8CI), Anisic aldehyde, Aubepine, Crategine, NSC 5590, Obepin, p-Anisic aldehyde, p-Formylanisole, p-Methoxybenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxibenzaldehído |
| Mostrar más |