Learn More
Dimetilacetal de anisaldehído, TRC
Código de producto. 30335710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30335710 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30335710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6732055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisaldehyde Dimethyl Acetal
CAS 2186-92-7
Fórmula molecular C10H14O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(Dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene, (p-Methoxyphenyl)dimethoxymethane, 4-Anisaldehyde Dimethyl Acetal, 4-Methoxybenzaldehyde Dimethyl Acetal, Anisaldehyde dimethyl Acetal, Anisic aldehyde Dimethyl Acetal, Dimethoxy(4-methoxyphenyl)methane, p-(Dimethoxymethyl)anisole, p-Methoxybenzaldehyde Dimethyl Acetal
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O3/c1-11-9-6-4-8(5-7-9)10(12-2)13-3/h4-7,10H,1-3H3
SMILES O=C(N([H])[C@H](C(N)=O)C(C)C)C1=C2C=CC=CC2=NN1CC3CCCCC3
Nombre IUPAC 1-(dimetoximetil)-4-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 182.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0943