Learn More
Aniracetam, TRC
Código de producto. 30138245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138245 500 mg 500 miligramos
30134066 50 mg 50 miligramos
17907144 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA672800500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72432-10-1
Fórmula molecular C12 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 219.24
Sinónimo 2-Pyrrolidinone, 1-(4-methoxybenzoyl)-, 1-(4-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, Ampamet, Aniracetam, Draganon, Ro 13-3057, Ro 13-5057, Ro 13-5057/001, Sarpul
Nombre IUPAC 1-(4-metaxibenzolil)pirrolidina-2-una
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)N2CCCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniracetam
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO3/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)12(15)13-8-2-3-11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0895