Learn More
Aniracetam, MedChemExpress
Código de producto. 16461129
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461129 1 g 1 g
16417017 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461129 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10932
MedChemExpress Aniracetam(Ro 13-5057) is a nootropics and neuroprotective drug, which is selectively modulates the AMPA receptor and nAChR.
Aniracetam(Ro 13-5057) is a nootropics and neuroprotective drug, which is selectively modulates the AMPA receptor and nAChR.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniracetam
CAS 72432-10-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H13NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo Ro 13-5057
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (456.12 mM) ∣H2O : 0.33 mg/mL (1.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCC1=O)C2=CC=C(OC)C=C2
Peso molecular (g/mol) 219.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration