Learn More
Anipamil, TRC
Código de producto. 30009025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009025 100 mg 100 miligramos
30004956 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA672700100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83200-10-6
Fórmula molecular C34H52N2O2
Peso molecular (g/mol) 520.8
Sinónimo alpha-Dodecyl-3-methoxy-alpha-[3-[[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]benzeneacetonitrile ;
Nombre IUPAC 2-(3-metoxifenil)-2-[3-[2-(3-metoxifenil)etil-metilamino]propil]tetradecananinitrilo
SMILES CCCCCCCCCCCCC(CCCN(C)CCc1cccc(OC)c1)(C#N)c2cccc(OC)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anipamil
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H52N2O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-23-34(29-35,31-19-16-21-33(28-31)38-4)24-17-25-36(2)26-22-30-18-15-20-32(27-30)37-3/h15-16,18-21,27-28H,5-14,17,22-26H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.4029