Learn More
Animusk (~65%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Animusk |
| CAS | 3100-36-5 |
| Fórmula molecular | C16H28O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Cyclohexadeca-8-enone |
| SMILES | O=C1CCCCCCC\C=C\CCCCCC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 236.39 |