Learn More
STEMCELL Technologies Animal Component-Free Cell Dissociation Kit
Description
- Animal Component-Free Cell Dissociation Kit is optimized for dissociation and passaging of human stem and progenitor cells cultured in various media formulations
- Animal Component-Free Cell Dissociation Kit includes ACF Enzymatic Dissociation Solution and ACF Enzyme Inhibition Solution
- This kit was previously named MesenCult™-ACF Dissociation Kit
- The name was changed to accommodate the use of this product with other cell types
Spécification
Spécification
| Tipo de célula | Endothelial Cells, Endothelial Colony Forming Cells (ECFCs), HUVECs, Mesenchymal Cells, PSC-Derived, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Myogenic Stem and Progenitor Cells |
| Cantidad | 1 kit |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?