Learn More
Anilina, TRC
Código de producto. 30133363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133363 10 g 10 g
30132670 1 g 1 g
18051320 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA66247510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-53-3
Fórmula molecular C6 H7 N
Peso molecular (g/mol) 93.13
Sinónimo Aniline, Aminobenzene, Aminophen, Anyvim, Benzene, amino-, Blue Oil, C.I. 76000, NCI 176889, Phenylamine, Benzenamine
Nombre IUPAC anilina
SMILES Nc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.0578
Porcentaje de pureza >95%