missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aniline Sulfate 99%, Thermo Scientific™

Código de producto. 10065800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
10065800 5 g 5 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10065800

Marca: Thermo Scientific Acros 401200050

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 542-16-5
Fórmula molecular C12H14N2·H2SO4
Número MDL MFCD00013110

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Aniline sulfate
Nombre de nota 99%
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 652
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.33
Grado Extra puro
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.