Learn More
Anilina-N,N-d2, CDN
Código de producto. 30319224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30319224 5 g 5 g
30313777 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319224 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND01315G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline-N,N-D2
CAS 1122-59-4
Fórmula molecular C6 D2 H5 N
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzenamine-d2 (9 CI, ACI), Aniline-N,N-d2 (6 CI, 7 CI, 8 CI), N,N-Dideuteroaniline, Aniline-N,N-D2
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,7H2/i/hD2
SMILES [2 H]N([2 H])c1ccccc1
Nombre IUPAC N,N-dideuterioanilina
Peso molecular (g/mol) 95.1388
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.0704 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity