Learn More
Cloruro de anilina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Aniline Hydrochloride |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0345 |