Learn More
Clorhidrato de anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13408388 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13408388 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10001760 100 g Frasco de plástico 100 g
10617132 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13408388 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158410025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-04-1
Fórmula molecular C6H8ClN
Peso molecular (g/mol) 129.59
Número MDL MFCD00012958
Clave InChI MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
Nombre IUPAC anilina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 196.0°C to 199.0°C
Color Crema amarillento a blanco
Punto de ebullición 245.0°C
Temperatura de inflamación 193°C
Pérdida por secado 0.5 % max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5NH2·HCl
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 15,652
Información de solubilidad Solubility in water: 1070g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in ethyl ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.59
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo