Learn More
Clorhidrato de anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617132 500 g Frasco de plástico 500 g
10001760 100 g Frasco de plástico 100 g
13408388 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10617132 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158415000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-04-1
Fórmula molecular C6H8ClN
Peso molecular (g/mol) 129.59
Número MDL MFCD00012958
Clave InChI MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
Nombre IUPAC anilina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 196.0°C to 199.0°C
Color Crema amarillento a blanco
Punto de ebullición 245.0°C
Temperatura de inflamación 193°C
Pérdida por secado 0.5 % max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5NH2·HCl
Cantidad 500 g
Índice Merck 15,652
Información de solubilidad Solubility in water: 1070g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in ethyl ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.59
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo