Learn More
Clorhidrato de anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479943 2500 g 2500 g
11459943 100 g 100 g
11469943 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479943 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13024.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
Aniline hydrochloride was used in the preparation of polyaniline coated poly(styrene-co-styrene sulfonate) nanoparticles. It was used to study the induction of Nei-like DNA glycosylases (NEIL1/2)-mediated base excision repair(BER) in rat spleen and 8-oxoguanine glycosylase 1-mediated BER due to aniline exposure. It is used in printing inks, clothing marking inks, paints and paint removers. It is also used as a stove polisher and shoe polisher, as well as in the synthesis of dyes, crayons and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de anilina se utilizó en la preparación de nanopartículas poli(estireno-co-estireno de sulfonato) con recubrimiento de polianilina. Se utilizó para estudiar la inducción de la reparación por escisión de bases (BER) mediada por glicosilasas de ADN similares a Nei (NEIL1/2) en el bazo de ratas y para la BER 1-mediada por glicosilasas de 8-oxoguanina debido a la exposición a anilina. Se utiliza en tintas de impresión, tintas de marcado de ropa, pinturas y removedores de pintura. También se utiliza como pulidor de hornos y pulidor de zapatos, así como en la síntesis de colorantes, ceras y antioxidantes.
Solubilidad
Soluble en agua (1070 g/l).
Notas
Es sensible a la luz e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-04-1
Fórmula molecular C6H8ClN
Peso molecular (g/mol) 129.59
Número MDL MFCD00012958
Clave InChI MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline hydrochloride
Punto de fusión 196°C to 200°C
Densidad 1.221
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 193°C (379°F)
Cantidad 2500 g
Número UN UN1548
Beilstein 3593823
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,659
Información de solubilidad Soluble in water (1070g/L).
Nombre IUPAC Cloruro de anilina de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.59
Porcentaje de pureza 99%