Learn More
Anilina, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10660311 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10660311 2.5 L 2.50 LT
1 options
Código de producto. 10660311 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/7240/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 62-53-3
Punto de fusión -6.2°C
Color Amarillo
pH 8.8
Punto de ebullición 181°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C6H7N
Número MDL 7629
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 3.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13g/mol
Forma física Líquido