Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de anilina, sal sódica, puro, soluble en agua, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10656822 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656822 25 g Frasco de vidrio 25 g
10226570 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656822 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229660250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28983-56-4 | C37H26N3Na2O9S3 | 798.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28983-56-4
Fórmula molecular C37H26N3Na2O9S3
Peso molecular (g/mol) 798.79
Número MDL MFCD00058509
Clave InChI TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Acid Blue 22, C.I. 42755
PubChem CID 76956083
Nombre IUPAC disodio; 4-[4-[[4-(4-sulfoanilino)fenil]-[4-(4-sulfonatofenil)azanioilideneciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]anilino]benzenesulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline Blue, sodium salt
Índice de absorción 0.96 to 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 594 to 610nm (in pH 3 water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 799.81
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón-morado
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aniline Blue, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Blue 93