Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de anilina, sal sódica, puro, soluble en agua, tinción biológica de gran pureza
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aniline Blue, sodium salt |
| Índice de absorción | 0.96 to 1.09 |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 594 to 610nm (in pH 3 water) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Color | Marrón-morado |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
| Cantidad | 100 g |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 799.81 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Aniline Blue, sodium salt
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.