Learn More
Azul anilina, puro, soluble en agua, C.I.42755, Fisher Chemical
Código de producto. 10385450 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
10385450 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10385450 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/7300/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 28631-66-5
Fórmula molecular C32H25N3Na2O9S3
Número MDL 36130
Formula Weight (peso de la fórmula) 799.81g/mol
Envase Tarro de cristal
Cantidad 25 g
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aniline Blue, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.