Learn More
Sal de diamonio azul de anilina (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aniline Blue Diammonium Salt (Technical Grade) |
| CAS | 66687-07-8 |
| Fórmula molecular | C37H29N3O9S3 . 2NH3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Acid blue 93:1, C.I. 427801, C.I. Acid Blue 93:1, Duasyn Acid Blue SN, Ink Blue R, Simacid Soluble Blue 8B, [[4-[Bis[4-[(sulfophenyl)amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]-benzenesulfonic Acid Diammonium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H29N3O9S3.H3N/c41-50(42,43)34-19-13-31(14-20-34)38-28-7-1-25(2-8-28)37(26-3-9-29(10-4-26)39-32-15-21-35(22-16-32)51(44,45)46)27-5-11-30(12-6-27)40-33-17-23-36(24-18-33)52(47,48)49;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);1H3 |
| SMILES | N.OS(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)O)C=C3)c5ccc(Nc6ccc(cc6)S(=O)(=O)O)cc5)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido azano;4-[4-[[4-(4-sulfoanilino)fenil]-[4-(4-sulfofenil)iminociclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]anilino]bencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 772.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 772.1331 |