Learn More
Anilina, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323298
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Unit Size:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11323298 100 mL 100 ml
11435160 500 mL 500 ml
11313298 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11323298 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 036238.AE
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
It is used to manufacture dyes, photographic chemicals and agricultural chemicals. Its main use is in the manufacture of precursors to polyurethane and other industrial chemicals. Aniline emulsion template is also essential for the synthesis of hollow microspheres of polyaniline. The poly(N-methyl aniline) doped with sulphonic acids plays an important role for humidity sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-53-3
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.13
Número MDL MFCD00007629
Clave InChI PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
Nombre IUPAC anilina
SMILES NC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Aniline
Punto de fusión °C to 6°C
Densidad 1.021
Punto de ebullición 183°C to 184°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Índice de refracción 1.586
Cantidad 100 mL
Beilstein 605631
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Grado ACS
Forma física Líquida
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aniline
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aniline