Learn More
Anilina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483087 100 g 100 g
11417097 1000 g 1000 g
11427097 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15483087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14443.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
Aniline is used as a solvent. It has been used as an antiknock compound for gasolines. It has a major application in the preparation of polyurethane which is used in making plastic, building thermal foam insulations and in refrigerators. It is widely used in the preparation of methylene dianiline and related compounds by reacting with formaldehyde. It combines with nitric acid and is utilized as rocket fuel for small missiles and jet assisted take-off. It acts as an additive to rubber and its derivatives such as phenylenediamines and diphenylamine are used as antioxidants. It finds application in dyes and pigments in agricultural and polymer industries. It is employed at a smaller scale in the production of the intrinsically conducting polymer polyaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La anilina se utiliza como disolvente. Se ha utilizado como compuesto antidetonante para gasolinas. Tiene una aplicación importante en la preparación de poliuretano que se utiliza en la fabricación de plástico, construcción de aislamientos de espuma térmica y en refrigeradores. Se utiliza ampliamente en la preparación de dianilina de metileno y compuestos relacionados al reaccionar con formaldehído. Se combina con ácido nítrico y se utiliza como combustible de cohetes para misiles pequeños y despegue asistido por chorro. Actúa como aditivo para caucho y sus derivados como las fenilendiaminas y la difenilamina se utilizan como antioxidantes. Encuentra aplicación en colorantes y pigmentos en la industria agrícola y de los polímeros. Se emplea a menor escala en la producción de polianilina polimérica intrínsecamente conductora.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, hierro y sales de hierro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-53-3
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.13
Número MDL MFCD00007629
Clave InChI PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
Nombre IUPAC anilina
SMILES NC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Aniline
Punto de fusión -6°C
Densidad 1.021
Punto de ebullición 183°C to 184°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.586
Cantidad 100 g
Número UN UN1547
Beilstein 605631
Índice Merck 14,659
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aniline
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: anilin