Learn More
Anilina, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
5 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10751832 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10444321 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10137850 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10216993 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
4 options
Código de producto. 10751832
Marca: Thermo Scientific Acros 423420010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-53-3
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.13
Número MDL MFCD00007629
Clave InChI PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
Nombre IUPAC anilina
SMILES NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline
Punto de fusión -6.2°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 1.0213g/mL
Punto de ebullición 181.0°C to 185.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Residuos de ignición 0.005 % max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NH2
Índice de refracción 1.5845 to 1.5865
Cantidad 1 L
Beilstein 12, 59
Fieser 06,21; 17,16
Índice Merck 15, 652
Gravedad específica 1.0213
Información de solubilidad Solubility in water: 36g/L (20°C).
Viscosidad 4.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Presión de vapor 0.5mmHg at 20°C
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino o cristales