Learn More
Anilina, 99,8 %, pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185823 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2,5 LT
5 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10185823 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10132970 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10667512 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10175823 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10185823 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158191000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.70€
    24.65€ / 100 ml
    Ahorro 3.05€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-53-3
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.13
Número MDL MFCD00007629
Clave InChI PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
Nombre IUPAC anilina
SMILES NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline
Punto de fusión -6.2°C
Color Rosa a blanco
Densidad 1.0213g/mL
Punto de ebullición 181.0°C to 185.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.75% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NH2
Índice de refracción 1.5845 to 1.5865
Cantidad 100 mL
Beilstein 12, 59
Fieser 06,21; 17,16
Índice Merck 15, 652
Gravedad específica 1.0213
Información de solubilidad Solubility in water: 36g/L (20°C).
Viscosidad 4.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Presión de vapor 0.5mmHg at 20°C
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino, cristales o masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.