Learn More
Anilina, 99,5 %, pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10773411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
250 ML
5 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10773411 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10092950 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10318993 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
13407508 5 L Tambor de plástico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10773411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.60€
    46.65€ / 1 litros
    Ahorro 7.95€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-53-3
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.13
Número MDL MFCD00007629
Clave InChI PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
Nombre IUPAC anilina
SMILES NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline
Punto de fusión -6.2°C
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.0213g/mL
Punto de ebullición 181.0°C to 185.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NH2
Índice de refracción 1.5845 to 1.5865
Cantidad 1 L
Beilstein 12,59
Fieser 06,21; 17,16
Índice Merck 15,652
Gravedad específica 1.0213
Información de solubilidad Solubility in water: 36g/L (20°C).
Viscosidad 4.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.