Learn More
Ácido anilina-2-sulfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10514054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10514054 500 g Frasco de vidrio 500 g
10147180 25 g Frasco de vidrio 25 g
10246993 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10514054 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 400645000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-21-1 | C6H7NO3S | 173.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-21-1
Fórmula molecular C6H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 173.19
Número MDL MFCD00007705
Clave InChI ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthanilic acid, aniline-2-sulfonic acid, o-aminobenzenesulfonic acid, o-sulfanilic acid, aniline-o-sulfonic acid, 2-sulfanilic acid, aniline-o-sulphonic acid, 1-aminobenzene-2-sulfonic acid, 2-aminobenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-amino
PubChem CID 6926
ChEBI CHEBI:1015
Nombre IUPAC ácido 2-aminobencenosulfónico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline-2-sulfonic acid
Punto de fusión >300°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4SO3H
Cantidad 500 g
Beilstein 14, 681
Índice Merck 15, 6978
Información de solubilidad Solubility in water: 3100mg/l (23°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino