Learn More
Ácido-2,5-disulfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497026 25 g 25 g
11487026 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25350.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-44-2 | C6H7NO6S2 | 253.243 g/mol
Aniline-2,5-disulfonic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido anilina-2,5-disulfónico se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-44-2
Fórmula molecular C6H7NO6S2
Peso molecular (g/mol) 253.243
Número MDL MFCD00035753
Clave InChI LDCCBULMAFILCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-1,4-benzenedisulfonic acid, aniline-2,5-disulfonic acid, 2,5-disulfoaniline, 4-sulfometanilic acid, 1,4-benzenedisulfonic acid, 2-amino, 2,5-disulfo-1-aminobenzene, 2-amino-1,4-disulfobenzene, 1-anilino-2,5-disulfonic acid, 2-amino-p-benzenedisulfonic acid, unii-5e2ot6t2ps
PubChem CID 60988
Nombre IUPAC ácido 2-aminobenceno-1,4-disulfónico
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline-2,5-disulfonic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.25
Porcentaje de pureza 95%