Learn More
Anilina-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aniline-15N |
| CAS | 7022-92-6 |
| Fórmula molecular | C6H715N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Aniline-15N, Aminobenzene-15N, Aminophen-15N, Anyvim-15N, Blue Oil-15N, C.I. 76000-15N, NCI 176889, Phenylamine-15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i7+1 |
| SMILES | [15NH2]C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | (15N)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 94.12 |