Learn More
Anilina-13C6, TRC
Código de producto. 30133443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133443 250 mg 250 miligramos
30007773 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA662478250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100849-37-4
Fórmula molecular 13C6 H7 N
Peso molecular (g/mol) 99.08
Sinónimo Aniline 13C6, Benzenamine-13C6 (9CI), Aniline-13C6, Benzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6
Nombre IUPAC (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrienamina
SMILES N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline 13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.078
Porcentaje de pureza >95%