Learn More
Clorhidrato de anilina-13C6, TRC
Código de producto. 30347988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30347988 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30347988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA662472100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Aniline-13C6 Hydrochloride
CAS 89059-38-1
Fórmula molecular 13C6H7N HCl
Cantidad 100 mg
Sinónimo Benzen-1,2,3,4,5,6-13C6-amine Hydrochloride, 2,3,4,5,6-Pentadeuteroaniline-13C6 Hydrochloride, Phenyl-13C6amine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
SMILES Cl.N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
Nombre IUPAC (1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexatrienamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 135.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0547
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.