Learn More
Clorhidrato de anilina-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aniline-13C6 Hydrochloride |
| CAS | 89059-38-1 |
| Fórmula molecular | 13C6H7N HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzen-1,2,3,4,5,6-13C6-amine Hydrochloride, 2,3,4,5,6-Pentadeuteroaniline-13C6 Hydrochloride, Phenyl-13C6amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1; |
| SMILES | Cl.N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| Nombre IUPAC | (1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexatrienamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 135.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0547 |