Learn More
Anilazina-d4 (anillo-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anilazine-D4 |
| CAS | 1219802-20-6 |
| Fórmula molecular | C9 D4 H Cl3 N4 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 4,6-Dichloro-N-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-1,3,5-triazin-2-amine, Anilazine-d4 (ring-d4), Anilazine-d4, Anilazine-D4 (2-chlorophenyl-D4), Anilazine-D4, 4,6-Dichloro-N-(2-chlorophenyl-3,4,5,6-d4)-1,3,5-triazin-2-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H5Cl3N4/c10-5-3-1-2-4-6(5)13-9-15-7(11)14-8(12)16-9/h1-4 H,(H,13,14,15,16)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Nc2nc(Cl)nc(Cl)n2)c(Cl)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloro-N-(2-cloro-3,4,5,6-tetradeuteriofenil)-1,3,5-triazin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 279.5465 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.9831 g/mol |
| Mostrar más |