Learn More
Anidulafungin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C58H73N7O17 |
| Número MDL | MFCD00917070 |
| Peso molecular | 1140.24 |
| Clave InChI | JHVAMHSQVVQIOT-UEHAGLDDSA-N |
| SMILES | [H][C@@]12C[C@@H](O)CN1C(=O)[C@@]([H])(NC(=O)[C@H](C[C@@H](O)[C@@H](O)NC(=O)[C@]1([H])[C@@H](O)[C@@H](C)CN1C(=O)[C@@]([H])(NC(=O)[C@@]([H])(NC2=O)[C@H](O)[C@@H](O)C1=CC=C(O)C=C1)[C@@H](C)O)NC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(OCCCCC)C=C1)[C@@H](C)O |
| Nombre IUPAC | N-[(3S,6S,9S,11R,15S,18S,20R,21R,24S,25S,26S)-6-[(1S,2S)-1,2-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-11,20,21,25-tetrahydroxy-3,15-bis[(1R)-1-hydroxyethyl]-26-methyl-2,5,8,14,17,23-hexaoxo-1,4,7,13,16,22-hexaazatricyclo[22.3.0.0⁹,¹³]heptacosan-18-yl]-4-[4'-(pentyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]benzamide |
| Tipo de producto | API |
| Cantidad | 10 mg |
| Mostrar más |