Learn More
Anidulafungin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Peso molecular | 1140.24 |
| Tipo de producto | API |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room Temperature |