Learn More
Tocris Bioscience™ Ani 9
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18719238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18719238 10 mg 10 miligramos
18769228 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18719238 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6076/10
Potent and selective TMEM16A (Anoctamin-1; ANO1) blocker
Ani 9 is a potent and selective TMEM16A (Anoctamin-1; ANO1) blocker (IC50 = 77 nM). Displays no effect on ANO2 activity (at 10 μM). Also exhibits no effect on intracellular calcium signaling or CFTR and ENaC channel activity (at 30 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ani 9
CAS 356102-14-2
Sinónimo 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-N'-(2-methoxybenzylidene)acetohydrazide
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Fórmula molecular C17H17ClN2O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.78
Forma física Sólido
Color Off-white
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.