Learn More
Clorhidrato de anhidrotetraciclina, TRC
Código de producto. 30338157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30338157 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30338157 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA65605050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anhydrotetracycline hydrochloride
CAS 13803-65-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C22H22N2O7.HCl
Cantidad 50 mg
Sinónimo Anhydrotetracycline Hydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aS,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4íÅ1⁄2±,4aíÅ1⁄2±,12aíÅ1⁄2±)]-, Chlortetracycline Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Tetracycline Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Chlortetracycline Impurity J as Hydrochloride, Tetracycline Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N2O7.ClH/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t11-,16-,22-;/m0./s1
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2Cc3c(C)c4cccc(O)c4c(O)c3C(=O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Nombre IUPAC (4S,4aS,12aS)-4-(dimetilamino)-3,10,11,12a-tetrahidroxi-6-metil-1,12-dioxo-4a,5-dihidro-4H-tetraceno-2-carboxamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 462.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.1194
Porcentaje de pureza >95