Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de anhidrotetraciclina, puede usarse como estándar secundario
Código de producto. 10792081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10792081 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10256860 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10792081 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 233131000
Solicitar formato a granel o personalizado
El clorhidrato de anhidrotetraciclina, n.º de CAS 13803-65-1, es un derivado de tetraciclina que muestra la actividad antibacteriana y que se emplea comúnmente para controlar los sistemas de expresión génica dependientes de tetraciclina en bacterias.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El clorhidrato de anhidrotetraciclina es un producto de degradación derivado del clorhidrato de tetraciclina.Actúa como efector de la expresión génica dependiente de tetraciclina en sistemas de expresión bacteriana.En este sistema, la transcripción de genes se activa/desactiva reversiblemente en presencia de varios compuestos, incluido el clorhidrato de anhidrotetraciclina.
  • Este compuesto apenas se une mal a la subunidad ribosomal 30S en comparación con su precursor, la tetraciclina.
Aplicaciones
  • El clorhidrato de anhidrotetraciclina se utiliza habitualmente en todos los campos de la biología para controlar los procesos de transcripción o translación
  • Este compuesto se ha utilizado en experimentos de laboratorio y muestra una menor actividad antibacteriana contra Escherichia coli en comparación con la tetraciclina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13803-65-1
Fórmula molecular C22H23ClN2O7
Peso molecular (g/mol) 462.89
Número MDL MFCD00151453
Clave InChI FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
Sinónimo anhydrotetracycline hydrochloride, unii-ovg14h105r, anhydrotetracycline hcl, c22h22n2o7.hcl, 2-naphthacenecarboxamide, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, anhydrotetracycline hydrochloride, vetranal tm , analytical standard, anhydrotetracycline hydrochloride, certified reference material, tracecert r, anhydrotetracycline hydrochloride, european pharmacopoeia ep reference standard, anhydrotetracycline hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
PubChem CID 54710409
Nombre IUPAC (4S,4aS,12aR)-4--(dimetilamino)-1,10,11,12a-tetrahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4a,5-dihidro-4H-tetraceno-2-carboxamida; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anhydrotetracycline hydrochloride
Punto de fusión 223.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (as is,calculated)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 14, IV, 2633
Rotación específica − 264.00
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L. Other solubilities: 50g/L methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.89
Porcentaje de pureza ≥97.0% (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated)(HPLC)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Anhydrotetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.