Learn More
Velp Scientifica™ Anhidrona
Código de producto. 15369604 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Anhidrona
Tamaño de la unidad:
454 g
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15369604 Anhidrona 454 g
1 options
Código de producto. 15369604 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000225
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Anhidrona Velp Scientifica™ para su uso con el analizador de nitrógeno Dumas NDA 701 y 702.
  • Para uso con NDA 701 y 702.
Especificaciones
Tipo Anhidrona
Capacidad de muestra 454 g
Para utilizar con Analizador de nitrógeno Dumas
Peso (métrico) 0,454 kg
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: magnesium perchlorate