Learn More
Anhidroeritromicina A, Mikromol™
Descripción
Anhidroeritromicina A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anhydroerythromycin A |
| CAS | 23893-13-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Anhydroerythromycin A |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C37 H65 N O12 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 9-Deoxo-6,12-dideoxy-6,9:9,12-diepoxy-erythromycin, 6,15,16-Trioxatricyclo[10.2.1.11,4]hexadecane, erythromycin deriv., 6,9,12-Anhydroerythromycin A, 9-Deoxo-6,12-dideoxy-6,9:9,12-diepoxyerythromycin, Anhydroerythromycin, Anhydroerythromycin A, BRL 46355ER, EM 202, Erythromycin anhydride, Erythromycin Imp. D (EP), Erythromycin Estolate Impurity D, Erythromycin Ethylsuccinate Impurity D, Erythromycin Impurity D, Erythromycin Lactobionate Impurity D, Erythromycin Stearate Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H65NO12/c1-14-25-36(10)29(40)22(6)37(50-36)18(2)16-35(9,49-37)31(48-33-27(39)24(38(11)12)15-19(3)44-33)20(4)28(21(5)32(42)46-25)47-26-17-34(8,43-13)30(41)23(7)45-26/h18-31,33,39-41H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-,37+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)C[C@@H](C)[C@]5(O4)O[C@@]1(C)[C@H](O)[C@H]5C |
| Peso molecular (g/mol) | 715.91 |
| Mostrar más |