Learn More
Anhidro Eritromicina A, TRC
Código de producto. 17902255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902255 2.5 mg 2.50 miligramo
17951025 25 mg 25 miligramos
17963215 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17902255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6389502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23893-13-2
Fórmula molecular C37 H65 N O12
Peso molecular (g/mol) 715.91
Sinónimo Erythromycin, 9-deoxo-6,12-dideoxy-6,9:9,12-diepoxy-, 9-Deoxo-6,12-dideoxy-6,9:9,12-diepoxy-erythromycin, 6,15,16-Trioxatricyclo[10.2.1.11,4]hexadecane, erythromycin deriv., 6,9,12-Anhydroerythromycin A, 9-Deoxo-6,12-dideoxy-6,9:9,12-diepoxyerythromycin, Anhydroerythromycin, Anhydroerythromycin A, BRL 46355ER, EM 202, Erythromycin anhydride, Erythromycin Imp. D (EP), (1S,2R,3R,4S,5R,8R,9S,10S,11R,12R,14R)-9-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-5-ethyl-3hydroxy-2,4,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-6,15,16trioxatricyclo[10.2.1.11,4]hexadecan-7-one
Nombre IUPAC (1S,2R,3R,4S,5R,8R,9S,10S,11R,12R,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-5-etil-3-hidroxi-9-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-2,4,8,10,12,14-hexametil-6,15,16-trioxatriciclo[10.2.1.11,4]hexadecan-7-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)C[C@@H](C)[C@]5(O4)O[C@@]1(C)[C@H](O)[C@H]5C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anhydroerythromycin A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H65NO12/c1-14-25-36(10)29(40)22(6)37(50-36)18(2)16-35(9,49-37)31(48-33-27(39)24(38(11)12)15-19(3)44-33)20(4)28(21(5)32(42)46-25)47-26-17-34(8,43-13)30(41)23(7)45-26/h18-31,33,39-41H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-,37+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 715.4507
Porcentaje de pureza >95%