Learn More
Clorhidrato de clortetraciclina anhidro, TRC
Código de producto. 30137764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137764 100 mg 100 miligramos
30004740 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA637740100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65490-24-6
Fórmula molecular C22 H21 Cl N2 O7 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 497.33
Sinónimo 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4S,4aS,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,12aα)]- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride (6CI), Anhydrochlortetracycline hydrochloride, (4S,4aS,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,11,12a-hexahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
Nombre IUPAC (4S,4aS,12aS)-7-cloro-4-(dimetilamino)-3,10,12,12a-tetrahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4a,5-dihidro-4H-tetraceno-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3=C(C)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anhydro Chlortetracycline hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H21ClN2O7.ClH/c1-7-8-6-9-16(25(2)3)18(28)15(21(24)31)20(30)22(9,32)19(29)13(8)17(27)14-11(26)5-4-10(23)12(7)14;/h4-5,9,16,26,28-29,32H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t9-,16-,22-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.0804