Learn More
Abiraterona anhidro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anhydro Abiraterone |
| CAS | 154229-20-6 |
| Fórmula molecular | C24 H29 N |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Androsta-3,5,16-trien-17-yl-pyridine, Anhydroabiraterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29N/c1-23-13-4-3-7-18(23)8-9-19-21-11-10-20(17-6-5-15-25-16-17)24(21,2)14-12-22(19)23/h3,5-8,10,15-16,19,21-22H,4,9,11-14H2,1-2H3/t19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C=CCC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2c5cccnc5 |
| Nombre IUPAC | 3-[(8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-2,7,8,9,11,12,14,15-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 331.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.23 |