Learn More
Anguizole, MedChemExpress
Código de producto. 16491807
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491807 50 mg 50 miligramos
16468337 5 mg 5 miligramos
16405648 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491807 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13321
MedChemExpress Anguizole is a small molecule inhibitor of HCV replication and alters NS4B(acute)s subcellular distribution.
Anguizole is a small molecule inhibitor of HCV replication and alters NS4B(acute)s subcellular distribution.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anguizole
Forma física Solid
CAS 442666-98-0
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H11ClF2N4O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (122.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(Cl)(C1=CC(C2=CC=CO2)=NC3=CC(C(NCC4=CC=CS4)=O)=NN31)F
Peso molecular (g/mol) 408.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.81
Porcentaje de pureza 99.48%