Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Matraz angular de fondo redondo de dos cuellos
Código de producto. 10788831
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
1000 mL
Descripción:
Cuello central - NS 24/29, cuello lateral - NS 14/23
Cuello central - NS 29/32, cuello lateral - NS 14/23
Cuello central - NS 29/32, cuello lateral - NS 19/26
Cuello central - NS 29/32, cuello lateral - NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción Tamaño de la unidad
10788831 1000 mL Cuello central - NS 29/32, cuello lateral - NS 14/23 cada uno
10000311 100 mL Cuello central - NS 29/32, cuello lateral - NS 29/32 cada uno
10070221 500 mL Cuello central - NS 24/29, cuello lateral - NS 14/23 cada uno
10284571 1000 mL Cuello central - NS 29/32, cuello lateral - NS 19/26 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10788831 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 03214170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.00€
    50.19€ / paquete de 1
    Ahorro 4.81€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Matraces de destilación con cuello lateral en ángulo (20°)
  • Matraces de destilación conformes a DIN 12394 y además de DIN estándar
  • Con NS
  • Con cuello lateral en ángulo (20°)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Descripción Cuello central - NS 29/32, cuello lateral - NS 14/23
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
N.° por paquete 1
Diámetro exterior (métrico) 131 mm