Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Matraces de fondo redondo con tres cuellos angulares
Código de producto. 12560207
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
2000 mL
250 ml
Descripción:
Cuello central - NS 29/32, cuellos laterales - NS 29/32
Cuello central - NS 45/40, cuellos laterales - NS 29/32
Cuello central NS 24/29, cuellos laterales NS 19/26
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción unitSize
12560207 250 ml Cuello central NS 24/29, cuellos laterales NS 19/26 cada uno
10200931 2000 mL Cuello central - NS 29/32, cuellos laterales - NS 29/32 cada uno
10458402 10.000 mL Cuello central - NS 45/40, cuellos laterales - NS 29/32 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12560207 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 03313249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    54.60€ / paquete de 1
    Ahorro 70.40€
    56% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraces de destilación de tres cuellos con dos cuellos laterales en ángulo (20°)
  • Conforme a DIN 12394 y además de la norma estándar DIN
  • Con dos cuellos laterales angulares (20°)
  • Con juntas cónicas esmeriladas
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Specifications
Descripción Cuello central NS 24/29, cuellos laterales NS 19/26
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Estilo de cuello Tres cuellos con dos cuellos laterales angulares
N.° por paquete 1
Tipo de producto Matraz de destilación
Diámetro exterior (métrico) 85 mm