Learn More
Buerkle™ Llave de paso StopCock™ angulada
Código de producto. 10077970 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Polipropileno, Polietileno, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material unitSize
10077970 Polipropileno, Polietileno, Politetrafluoroetileno (PTFE) 1 PCS
1 options
No apto para sustancias cristalizantes.
Código de producto. 10077970 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 05251000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No apto para sustancias cristalizantes.
La llave de paso de descarga se adapta a todos los contenedores con roscas de conexión R de 0,75 in Buerkle Los adaptadores de rosca para llave de paso en ángulo facilitan la conexión a casi todos los tipos de contenedores.
  • Cierre hermético para un sellado completo
  • Fácil de utilizar
  • Con tuerca de tapón de conexión, posición vertical de la llave de paso garantizada
  • Resistente a presiones de hasta 2 bar a 20 °C (sin soporte de descarga ni ojal)
  • Con ángulo de descarga y boquilla giratoria que evita goteos
  • Con pico cónico para botellas con aberturas estrechas con un diámetro de 6 a 8 mm.
  • Piezas en contactos con los medios de PP, PE y PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior del cuello (métrico) 6 to 8 mm (Bore)
Incluye R 0,75 in Roscas de conexión, tuerca de conexión, ángulo de descarga y punto cónico μgiratorio
Material Polipropileno, Polietileno, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo de producto Llave de paso