Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor angular, 12 posiciones para centrífuga R220 MIKRO™
Código de producto. 10452732
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Centrífuga MIKRO 220 R
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10452732 Centrífuga MIKRO 220 R cada uno
1 options
Código de producto. 10452732 Proveedor Hettich Lab Technology™ N.º de proveedor 1015
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Rotor angular diseñado para una amplia gama de aplicaciones.
  • Rotor angular 35° para centrífuga MIKRO 220 R
  • RCF máx. 4146 x g
  • Las centrífugas MIKRO 220 y 220 R son potentes, de sobremesa y compactas, y sirven para procesar tubos de microlitros de 0,2 a 2,0 ml
  • Al aceptar también rotores para tubos de hasta 50 ml, la centrífuga con refrigeración MIKRO 220 R vale para una amplia gama de aplicaciones
  • La centrífuga con refrigeración MIKRO 220 R también admite tubos estándar de hasta 50 ml
  • Por su rendimiento, capacidad y refrigeración eficiente, MIKRO 220 R es ideal para extraer ADN y ARN
Especificaciones
Tipo Rotor angular
RCF máx. 4.146 x g
Radio (métrico) 103 mm
Radio mín. (métrico) 82 mm
Diámetro máx. del tubo 17,7 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga MIKRO 220 R
Ángulo 35°
N.º de lugares 12