Learn More
MedChemExpress Angiotensinogen (1-14), human
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.17% |
| CAS | 104180-23-6 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1760.04 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |