Learn More
MedChemExpress Angiotensin III, human, mouse
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.8% |
| CAS | 13602-53-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 931.09 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (107.40 mM∣Need ultrasonic) |