Learn More
MedChemExpress Angiotensin II 5-valine
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.9% |
| CAS | 58-49-1 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 1032.15 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (96.89 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Valine angiotensin II∣ 5-L-Valine angiotensin II |