Learn More
MedChemExpress Angiotensin I (human, mouse, rat)
Specifications
Specifications
| Pureza | 98.81% |
| CAS | 484-42-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 1296.48 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 25 mg/mL (19.28 mM∣Need ultrasonic) |